VWR, Micro-antistatische Weigh Boat
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
611-5050EA 38.2 EUR
611-5050
VWR, Micro-antistatische Weigh Boat
Schuitjes Weegschuitjes
Ideaal voor microbalanswegen en/of distributie van zeer kleine hoeveelheden monstermateriaal.  
  • Dankzij de grote lipjes zijn boten gemakkelijk te gebruiken, te positioneren en vast te houden, vooral met een pincet
  • Dankzij inert materiaal kunnen de boot en de inhoud aan oplossingen worden toegevoegd om 100% monsterherstel te bevorderen, waar de protocollen dit toestaan
  • Antistatische eigenschappen voorkomen het vasthouden van monsters door statische elektriciteit
Ideaal voor gebruik bij pipetkalibratie. Een kleiner oppervlak vermindert de verdampingssnelheid.