Gravimetrische verdunner, 3 kg, VWR®
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
710-2092EA 4692 EUR
710-2092 710-2091
Gravimetrische verdunner, 3 kg, VWR®
Verdunners Gravimetrische verdunners
Gravimetrische verdunners worden gebruikt voor de verdunning van een monster vóór microbiologische analyse.
  • Verkrijgbaar met één of twee pompen
  • Geheel roestvrij staal met een innovatief ontwerp
  • Ultra-laag profiel voor eenvoudig gebruik onder laminaire stroming
  • USB poort
  • Verdunningstijd voor een monster van 25 g verdund tot 1/10 in minder dan 9 seconden
  • <1% van monster wegen
  • Slechts <1% van de dosering (in standaard of nauwkeurige modus)
  • De tas wordt onderhouden met de tashouder
Gebruiksvriendelijk, met een verwijderbare lekbak om het schoonmaken gemakkelijk te maken, het is een nauwkeurig apparaat dat voldoet aan de nieuwste internationale normen. Deze verdunner is ontworpen om het werken in een microbiologische veiligheidskast te vergemakkelijken.
Een intuïtieve indicator van de status. De mate van nauwkeurigheid van de voltooide verdunning wordt weergegeven: Groen >98%, oranje >95% of rood <95%. Het wordt ook blauw als de balans niet stabiel is, wat aangeeft dat u moet wachten op stabilisatie.
Beschikt ook over gegevensexport naar een printer, een USB-verbinding met de computer en gegevensexport via de software en Excel™-bestandsexport vanuit de software.
Certificaten: Voldoet aan ISO 7218, ISO 6887-1 en FDA BAM-normen.
Bestelinformatie: Extra accessoires zijn beschikbaar; neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-vertegenwoordiger.
Leveringsinformatie: Verdunner wordt geleverd met 1 of 2 pompjes, 1 verdeelarm, 1 lekbak 400, 1 doseersamenstel (GL 45 - Ø 6,4 mm) per pomp, USB kabel, monitoring software, set stroomkabels (EU, UK, CH ), zakhouder 400 voor verdunners, gebruikershandleiding, beknopte gebruikershandleiding, conformiteitscertificaat en set van 10 zelfklevende gom.