- Home
- Sterilisatoren
- Autoclaven (stoomsterilisatoren)
- Autoclaven, horizontaal en verticaal, serie D-Line
Autoclaven, horizontaal en verticaal, serie D-Line
Leverancier: Tuttnauer
Ratings:
(No Reviews)
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TUTT2840EL
Autoclaven, horizontaal en verticaal, serie D-Line
Sterilisatoren
Autoclaven (stoomsterilisatoren)
Choosing the right steam steriliser depends on several considerations; load diversity, frequency of use, available services and load volumes. The Tuttnauer line of vertical and benchtop sterilisers for the life sciences successfully meets the challenges posed today in laboratories and research institutes. The chamber is constructed of long lasting 316 L/Ti grade stainless steel with superior corrosion resistance, the generator is made from stainless steel.
- The autoclaves are designed for easy servicing allowing maintenance access to all components
- The microprocessor control system offers enhanced monitoring and control
- Programs are designed to treat all load types including liquids, instruments and waste
- All programs are fully customisable to suit the specific needs and requirements of the end user
- Tuttnauer's D-Line models use multicolour display technology
- The User Interface (UI) has been redesigned with the following considerations; multicolour display for easier reading, colour is used to indicate the stage of the cycle, easy operation, built-in view of historical cycle data, graphical display of temperature and pressure trend graphs
De keuze van de juiste stoomsterilisator dient te geschieden op basis van het beoogde gebruik: diversiteit van de inhoud, gebruiksfrequentie, beschikbare diensten en inhoudvolumes. De verticale en tafelsterilisatoren van Tuttnauer voor de biowetenschappen zijn zeer geschikt voor toepassing in moderne laboratoria en onderzoeksinstituten.
Veiligheidsvoorzieningen: een veiligheidsvoorziening voorkomt dat de gebruiker de deur opent wanneer de kamer onder druk staat, dat er stoom in de kamer komt als de deur open is, dat een cyclus begint als de deur open is of niet goed is vergrendeld of dat de deur opengaat voordat de temperatuur zich op een bepaald niveau bevindt.
Dubbele, onafhankelijke bewaking: de gecombineerde elektronische en mechanische bewaking garandeert nauwkeurige resultaten. De gebruiker beschikt over twee onafhankelijke middelen om de temperatuur en de druk te bewaken.
Gereduceerde cyclustijden met optionele snelle koeling:
Dankzij de versnelde koelingstechnologie van Tuttnauer is de cyclustijd korter en wordt de inhoud beschermd doordat deze zeer beperkt aan hoge temperaturen wordt blootgesteld. Snelle koeling reduceert de koelingstijd doorgaans met maar liefst 75%.
Ventilatorondersteunde koeling: Een extra functie waarmee de prestaties tijdens het koelingsstadium verder kunnen worden verbeterd, is de optionele centrifugaalventilator. De ventilator laat de hete lucht circuleren binnen de kamer, zodat de hitte naar de gekoelde kamerwanden of koelspiralen wordt verplaatst. De algemene temperatuur van kamer en inhoud daalt snel.
Dankzij de versnelde koelingstechnologie van Tuttnauer is de cyclustijd korter en wordt de inhoud beschermd doordat deze zeer beperkt aan hoge temperaturen wordt blootgesteld. Snelle koeling reduceert de koelingstijd doorgaans met maar liefst 75%.
Ventilatorondersteunde koeling: Een extra functie waarmee de prestaties tijdens het koelingsstadium verder kunnen worden verbeterd, is de optionele centrifugaalventilator. De ventilator laat de hete lucht circuleren binnen de kamer, zodat de hitte naar de gekoelde kamerwanden of koelspiralen wordt verplaatst. De algemene temperatuur van kamer en inhoud daalt snel.
Efficiënte luchtverwijdering door optioneel vacuüm:
De vacuümpomp is optioneel en als deze niet is geselecteerd, wordt de methode met luchtverwijdering door verdringing met stoom gebruikt. Door middel van luchtverwijdering met gefractioneerd voorvacuüm worden luchtzakken uit alle soorten inhoud verwijderd en is de stoompenetratie optimaal. Een voorvacuümpomp verwijdert de lucht uit de kamer. Dit maakt volledige luchtverwijdering mogelijk met efficiëntere stoompenetratie in de gehele inhoud.
De vacuümpomp is optioneel en als deze niet is geselecteerd, wordt de methode met luchtverwijdering door verdringing met stoom gebruikt. Door middel van luchtverwijdering met gefractioneerd voorvacuüm worden luchtzakken uit alle soorten inhoud verwijderd en is de stoompenetratie optimaal. Een voorvacuümpomp verwijdert de lucht uit de kamer. Dit maakt volledige luchtverwijdering mogelijk met efficiëntere stoompenetratie in de gehele inhoud.
Gereduceerde cyclustijden met optionele snelle koeling:
Dankzij de versnelde koelingstechnologie van Tuttnauer is de cyclustijd korter en wordt de inhoud beschermd doordat deze zeer beperkt aan hoge temperaturen wordt blootgesteld. Snelle koeling reduceert de koelingstijd doorgaans met maar liefst 75%.
Een extra functie waarmee de prestaties tijdens het koelingsstadium verder kunnen worden verbeterd, is de optionele centrifugaalventilator. De ventilator laat de hete lucht circuleren binnen de kamer, zodat de hitte naar de gekoelde kamerwanden of koelspiralen wordt verplaatst. De algemene temperatuur van kamer en inhoud daalt snel.
Efficiënte luchtverwijdering door optioneel vacuüm:
De vacuümpomp is optioneel en als deze niet is geselecteerd, wordt de methode met luchtverwijdering door verdringing met stoom gebruikt. Door middel van luchtverwijdering met gefractioneerd voorvacuüm worden luchtzakken uit alle soorten inhoud verwijderd en is de stoompenetratie optimaal. Een voorvacuümpomp verwijdert de lucht uit de kamer. Dit maakt volledige luchtverwijdering mogelijk met efficiëntere stoompenetratie in de gehele inhoud.
Opgelet: Gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer details over het correcte model / kenmerken die passen bij uw toepassing.
Optionele sterilisatie van biologisch gevaarlijk afval:
De Tuttnauer-productlijn met geavanceerde laboratoriumsterilisatoren biedt een totaaloplossing voor sterilisatie bij de verwerking van biologisch gevaarlijk afval. De sterilisatoren kunnen met een optioneel Biohazard luchtfilter worden geleverd. Tijdens het luchtverwijderingsstadium voorafgaand aan de sterilisatie, wordt het effluent volledig door de filter geleid, wat zorgt voor een extra beschermingsniveau. Tijdens de sterilisatiefase wordt er geen condensaat uit de autoclaafkamer verwijderd. Het wordt pas verwijderd nadat de sterilisatiefase is voltooid. Zo worden de medewerkers en de omgeving van het laboratorium beschermd tegen contaminatie.
Gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer details over het correcte model / kenmerken die passen bij uw toepassing.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Bel voor prijs
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart