U heeft gezocht op: Parels
76  results were found
SearchResultCount:"76"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Silica particles, MagPrep®
Leverancier: Merck
Omschrijving: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Catalogus nummer: (1.01899.0050)
Leverancier: Merck
Omschrijving: MagPrep® Silica HS beads
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Grinding ball, Roestvrij staal, Diameter: 3 mm
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Natronkalkglas, massief.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Soda-lime glass, solid.
Certificaten New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Lichtgewicht, economische PP-bolletjes die een deken vormen op het vloeistofoppervlak. Bollen hebben een diameter van 20 mm, 275 bollen bestrijken ong...
Catalogus nummer: (332124G)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
UOM: 1 * 500 g
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Grinding ball, Set of 10 pieces, Agaat
Catalogus nummer: (432-0064)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Kleine parels geschikt voor gebruik met vortexmengers en homogenisatoren voor buisjes.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Glass beads in glass bottle, Diameter: 0,5 - 0,75 mm
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Solid soda-lime glass.
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Catalogus nummer: (33190.A1)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Keramiek
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 76
no targeter for Bottom