Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Reinigingsmiddelen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/32/18945032.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"190"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Een reeks reinigers, voor zowel handmatige reiniging als voor vaatwassers, die ontwikkeld zijn om te voldoen aan de reinigingsvereisten voor glaswerk ...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Voorkomt de vorming van algen en bacteriën in baden en circulatiethermostaten, voor optimale hygiënische werkomstandigheden.
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Isopropylalcohol Ph.Eur/USP met 30% gezuiverd water gefilterd op 0,2 µm
Catalogus nummer: (94006.1016)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Isopropylalcohol Ph.Eur/USP met 30% gezuiverd water gefilterd op 0,2 µm
UOM:  1 * 6 l
Catalogus nummer: (94018.1006)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   70% Iso-propyl alcohol compliant with Ph. Eur. and 30% water for injection according to USP, filtered at 0,2 μm
UOM:  1 * 6 l
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Raadpleeg de VWR-catalogus Chemicals of de website www.vwr.com voor alle informatie over gezondheid en veiligheid.
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   LABWASH® PREMIUM PURE 1 * 5 l
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 190
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende