Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Regelaars
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/68/18945068.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (454-0042)
Leverancier:  Cole-Parmer
Omschrijving:   Temperatuurregelaar met enkelvoudige uitvoer en procentuele aan-/uitschakeling. Aanbevolen voor gebruik met de CMU-serie en mantels van textiel.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (WINKWRT00117-XX010)
Leverancier:  WINKLER GMBH
Omschrijving:   Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  JULABO GmbH
Omschrijving:   Temperatuurafhankelijke meet-, beheers-, veiligheids- en controletaken uitvoeren. Typische toepassingen: verwarmingsmantels, verwarmingsbaden en verwa...
Catalogus nummer: (WINKWRT00011-XX010)
Leverancier:  WINKLER GMBH
Omschrijving:   Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (WINKWRT2010X-WW010)
Leverancier:  WINKLER GMBH
Omschrijving:   Made of impact resistant polystyrene and used for equipment with multipole coupling and plug. It displays both the actual and setpoint digital tempera...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  SI Analytics
Omschrijving:   The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Catalogus nummer: (WINKWRT00116-XX013)
Leverancier:  WINKLER GMBH
Omschrijving:   Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (454-0041)
Leverancier:  Cole-Parmer
Omschrijving:   Deze regelaar regelt de gemiddelde stroomtoevoer naar het verwarmingsapparaat door automatisch de stroom in en uit te schakelen aan de hand van interv...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 16
  1  2  Volgende