Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Gel voor elektroforese
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/82/18945182.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"72"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Ready-to-use solution for the preparation of polyacrylamide gels.
UOM:  1 * 1 l
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 kbp to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel s...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37,5:1) 30% aqueous solution
UOM:  1 * 500 ml
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Agarose SFR™ (Super Fine Resolution) is a high resolution sieving agarose with excellent clarity. DNA bands differing in size by 2% can be resolved in...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions, and ready to use solutions for customised polyacrylamide gel elect...
UOM:  1 * 500 ml
Catalogus nummer: (M157-500ML)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
UOM:  1 * 500 ml
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 72
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN