U heeft gezocht op: Media voor microbiologie
351  results were found
SearchResultCount:"351"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Contact TVC voor bepaling van het totaal kiemgetal, kant A: agar-voedingsbodem met TTC, kant B: agar-voedingsbodem, Slides, Envirocheck®
Leverancier: Merck
Omschrijving: Dehydrated media are used for a wide variety of applications. To minimise the risks associated with powdered culture media, the majority of Merck's de...
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Merck producten bieden een hoge kwaliteit voor toepassingen op microbiologisch gebied.
Leverancier: Merck
Omschrijving: D(+)-glucose-monohydraat, Toepassingsgebied: Additief, Kunststof fles
Leverancier: Merck
Omschrijving: Chromogene media bieden een methode voor snelle identificatie van karakteristieke bacteriële enzymen. Merck biedt een groot assortiment aan vaste en v...
MSDS Sale
Catalogus nummer: (1.10685.0500)
Leverancier: Merck
Omschrijving: DEV gelatin agar for microbiology.
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Leverancier: Merck
Omschrijving: For the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria from foodstuffs and wastewater.
Leverancier: Merck
Omschrijving: ReadyBag® gammabestraalde en vooraf gewogen media in korrelvorm in zakken voor snelle, flexibele en eenvoudige detectie van pathogenen. ReadyBag®-medi...
Leverancier: Merck
Omschrijving: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Leverancier: Merck
Omschrijving: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Catalogus nummer: (1.00043.0500)
Leverancier: Merck
Omschrijving: In combinatie met het selectieve supplement Lithium-Mupirocin (MUP) maakt de TOS-propionaatagar rechtstreekse detectie mogelijk van reële bifidobacter...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Catalogus nummer: (1.16122.0500)
Leverancier: Merck
Omschrijving: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Leverancier: Merck
Omschrijving: De isolatie van micro-organismen vereist veelal het gebruik van selectieve media. Het gebruik van gevriesdroogde supplementen zorgt voor een optimale ...
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Media is granulated.
Leverancier: Merck
Omschrijving: Het ontbreken van schoon, vers water vormt vandaag de dag een van de belangrijkste problemen van de mens. Ook in de voedingsmiddelen- en farmaceutisch...
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Selectief supplement Chromocult® agar voor Listeria, Toepassingsgebied: Listeria
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 351
no targeter for Bottom