Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
PCR-reagentia
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"156"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Gebruiksklare dNTP-mengsels en dNTP-sets van moleculair-biologische kwaliteit. Het dNTP-mengsel is ontwikkeld om de onderzoekers tijd te besparen en d...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   VWR® TEMPase hot start DNA-polymerasen zijn zeer stabiele polymerasen, met grotere specificiteit, superieure gevoeligheid en een grotere opbrengst in ...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   VWR® Taq DNA-polymerase is een ultrazuivere, thermisch stabiele, recombinante DNA-polymerase die robuuste PCR-prestaties biedt voor een groot a...
Catalogus nummer: (E636-40UMOLE)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Ready to use dNTP mix. One tube of 10 μmol of each dNTP in a 25 mM solution, pH 7,0. Tube volume 400 μl.
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (1B1326-50RXN)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Ready One-Step RT-PCR Kit offers a single step procedure for performing RT-PCR reactions. Subsequent loading and visualisation of RT-PCR products are ...
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Taq DNA-polymerase MasterMix is een gebruiksklaar 1,1X of 2X reactiemengsel. U hoeft enkel nog primers, een template DNA en water toe te voegen...
Catalogus nummer: (TQAC135)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   This dNTP set with dATP, dCTP, dGTP, dTTP is suitable for use in PCR, sequencing, nick translation, fill-in, cDNA synthesis, and TdT tailing reactions...
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (N557-0.5ML)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Ready to use dNTP mixture, 10 mM solution.
UOM:  1 * 0,5 ml
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 156
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende