U heeft gezocht op: Fotodocumentatiesystemen
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® Imager-geldocumentatie- en analysesystemen zijn verkrijgbaar in configuraties die geschikt zijn voor fluorescentie- en chemiluminescentietoepassi...
Catalogus nummer: (730-0496)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: SMART5 is een nieuwe generatie goedkoop, geïntegreerd beeldvormingssysteem voor DNA- en eiwitanalyse, ook gel-documentatie.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (730-1470)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het VWR® Basic-geldocumentatiesysteem biedt reproduceerbare digitale beelden met hoge resolutie voor geldocumentatie. Dit instapsysteem is eenvoudig t...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (730-1471)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het VWR® CHEMI only systeem is bedoeld voor chemiluminescente beeldvorming. Het systeem is ontworpen voor hoogwaardige prestaties en automatisatie en ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen® geldocumentatiesystemen leggen eenvoudig zeer kwaliteitsvolle 16-bit TIFF-beelden vast. De systemen zijn snel op te stellen en hebben een intu...
Catalogus nummer: (733-2350)
Leverancier: Syngene (a division of the Synoptics group)
Omschrijving: The Syngene G:BOX Chemi XRQ gel imaging system is designed for extended fluorescence applications and chemiluminescent Western blots. The G:BOX Chemi ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (733-2351)
Leverancier: Syngene (a division of the Synoptics group)
Omschrijving: The Syngene G:BOX Chemi XX6 gel documentation system offers optimum performance. Highly sensitive, it is designed for advanced chemiluminescent Wester...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SYNOGGNOME-XRQ-NPC)
Leverancier: Syngene (a division of the Synoptics group)
Omschrijving: Photodocumentation System, GeneGnome XRQ, 4 MP, 16 bit system with f0.95 lens, without processor, without monitor
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SYNOGBOX-F3-LFB)
Leverancier: Syngene (a division of the Synoptics group)
Omschrijving: Photodocumentation System, Syngene, G:BOX-F³ gel documentation system, 3,8 MP, with lens feedback
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Syngene (a division of the Synoptics group)
Omschrijving: The G:BOX mini is a compact, multi application imaging system for accurately imaging mini and midi fluorescence and visible gels, multiplex fluorescen...
Catalogus nummer: (MLDVIMAGEXPRESSCON)
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: Capture large 3D organoid and spheroid images with up to double the speed. The ImageXpress® confocal HT.ai system increases image intensities and thro...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SYNOGBOX-CHEMI-XX9)
Leverancier: Syngene (a division of the Synoptics group)
Omschrijving: The Syngene G:BOX Chemi XX9 gel documentation system offers optimum performance. Highly sensitive, it is designed for advanced chemiluminescent Wester...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PIER62267)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Plastic imaging target with printed design; 7×6,5 inches (178×165 mm). This product is a replacement for the myECL™ Imager accessory used for focusing...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: These lamp bulbs with ultraviolet emission are used to replace the one of six pre-installed 306 nm UV bulbs in the myECLâ„¢ imager. All six lamps must b...
Catalogus nummer: (PIER62241)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Thermo Scientificâ„¢ 445 to 480 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a blue filter to...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PIER62239)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Thermo Scientificâ„¢ 510 to 550 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a green filter t...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom