U heeft gezocht op: Scheermesjes
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gemaakt van PET dat geschikt is voor levensmiddelen. De VWR®-gelsnijder is slechts 0,27 mm dik - even dun als een industrieel scheermes met één snijka...
Catalogus nummer: (631-1142)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR®, Vervangmesjes voor ABS-dispenser
UOM: 1 * 5 ST
Catalogus nummer: (RSGA102.052)
Leverancier: RSG
Omschrijving: Replacement blades, pack of 5
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: SWANN-MORTON
Omschrijving: The KLEEN Blade Management System allows for effortless safe attachment and removal of surgical blades from a standard handle. The system which incorp...
Sale
Leverancier: RSG
Omschrijving: Scheermes met metalen handgreep, lang verwisselbaar mesje, inclusief 10 extra scheermesjes
Catalogus nummer: (HEATHS234525R)
Leverancier: HEATHROW
Omschrijving: Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Trapezoidal, deep-edged, 2-sided ground-edge, rounded blade tips, Staal, Dikte: 0,63 mm, l×b: 50×19 mm
Catalogus nummer: (233-2240)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Industrial blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (223-0114)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (233-2244)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Snap-off blades for use with safety cutters.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (233-0188)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Concealed replacement blade for Secumax 350.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (223-0112)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Non corrosive blade for mounting in safety knives and cutters.
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Rectangular blade for use with safety knives.
Catalogus nummer: (MARO86.60)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Styropor blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (PRTWKN91NCR)
Leverancier: Portwest
Omschrijving: These blades are constructed from carbon steel.
UOM: 1 * 500 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom