Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Reagentia
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (230045R)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   This effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
Catalogus nummer: (A4804.1000)
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Leverancier:  Novabiochem (Part of Merck)
Omschrijving:   Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA syn...
Leverancier:  G-Biosciences
Omschrijving:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Catalogus nummer: (786-CUL)
Leverancier:  G-Biosciences
Omschrijving:   Caspase Uninduced Lysate is a simple tool for studying apoptosis and acts as an ideal negative control. Human Jurkat cells are used for preparing unin...
UOM:  1 * 0,5 ml
Leverancier:  G-Biosciences
Omschrijving:   SET SUBSTRATE CASPASE 1 * 1 EA
Leverancier:  G-Biosciences
Omschrijving:   APOPTOSIS INDUCER ETOPOSIDE 1 * 50 µl
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 13
  1  2  Volgende
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN