U heeft gezocht op: Sorbenten voor chromatografie
109  results were found
SearchResultCount:"109"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: LiChrospher®, LiChrospher® 60 RP-selected B, 5 µm, 01
Leverancier: Merck
Omschrijving: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Leverancier: Merck
Omschrijving: In general, ion exchangers consist of a cross-linked polymer matrix with a uniform distribution of fixed ionic groups sited throughout the resin struc...
Leverancier: Merck
Omschrijving: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Leverancier: Merck
Omschrijving: Superspher® 60 RP-select B, 4 µm
Catalogus nummer: (11982.)
Leverancier: Merck
Omschrijving: These porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, are widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications.
UOM: 1 * 10 g
Leverancier: Merck
Omschrijving: LiChrospher® RP-18 ADS, 25 µm
Leverancier: Merck
Omschrijving: * Green fluorescent indicator
Leverancier: Avantor
Omschrijving: J.T.Baker® BAKERBOND®, Octadecyl (C18) silica onregelmatig 40 µm, 60 Å Prep LC sorptiemiddel verpakkingsmedia, reversed phase, 1 kg in glazen container
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Prep-schaalverpakking is bedoeld voor gebruik bij lage druk met een peristaltische pomp.
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Deze worden gebruikt in preparatieve chromatografie met lage druk. De maas-specificaties zorgen ervoor dat er geen overmaat aan gruis in het product a...
Leverancier: Avantor
Omschrijving: De J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx multimode ionenuitwisseling (IEX) chromatografiehars werkt als een zwakke kationuitwisselingshars met een verbeterde ...
Leverancier: Avantor
Omschrijving: De J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX multimode ionenuitwisseling (IEX) chromatografiehars werkt als een sterke kationuitwisselingshars met een verbeterde ...
Catalogus nummer: (1.02330.0500)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Verpakt: In plastic
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Catalogus nummer: (7199-00)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: J.T.Baker® BAKERBOND®, Ethyl (C₂), BAKERBOND®, 40 µm, 60 Å
UOM: 1 * 100 g
Leverancier: Avantor
Omschrijving: J.T.Baker® BAKERBOND®, Reversed Phase-media op silicabasis, 15 µm, 300 Å
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 109
no targeter for Bottom