U heeft gezocht op: Standaarden
8 256  results were found
SearchResultCount:"8256"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Aquastar® standards for Karl Fischer titration can be used for monitoring and qualification of your Karl Fischer instruments, for checking and evaluat...
MSDS Sale
Catalogus nummer: (CRM40015)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Chloroethane solution, Ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Catalogus nummer: (04070-1ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Alkane standard solution C8-C20, contains C8-C20, Supelco®, ~40 mg/L each
UOM: 1 * 1 mL
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine solution, ampule of 1 ml
Catalogus nummer: (CRM44609)
Leverancier: Merck
Omschrijving: A certified reference material for HPLC and GC applications.
UOM: 1 * 1 mL
Catalogus nummer: (1.09017.0100)
Leverancier: Merck
Omschrijving: De standaardoplossingen die hieronder worden aangegeven, kunnen door middel van verdunning worden aangepast aan de uiteindelijke concentratie voor het...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Catalogus nummer: (94185-100MG)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Ethyl maltol, ≥98,0% (GC)
UOM: 1 * 100 mg
Catalogus nummer: (PHR1595-500MG)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Polymyxin B Sulfate
UOM: 1 * 500 mg
Catalogus nummer: (A-119-1ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Aripiprazole solution, ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Catalogus nummer: (L-019-1ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Lamotrigine solution, ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Catalogus nummer: (V-036-1ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, (+/-)-Voriconazole-D3 solution, ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Catalogus nummer: (D-065-1ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Dehydroepiandrosterone 3-sulfate (DHEAS) sodium salt solution, ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Catalogus nummer: (90969-100MG)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Ricinoleic acid
UOM: 1 * 100 mg
Catalogus nummer: (PHR1059-1G)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Omeprazole
UOM: 1 * 1 g
Catalogus nummer: (V-032-1ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Organic Standard, Voriconazole solution, ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Leverancier: Merck
Omschrijving: COD-standaardoplossing, Supelco®, 8000 mg/L, : N/A, Voor testkits: 1.14555, pH-bereik: 3 - 5
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 8 256
no targeter for Bottom