Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Trainings- en referentiemateriaal
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/34/18989934.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (PROLMENDELWALL.)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Mendeleev's wall poster.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SIMELD3075)
Leverancier:  TQC
Omschrijving:   This guide can assist ship’s staff in the assessment of tank, hold and space coatings in order to determine compliance with the rules and regulations ...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BINH1013907)
Leverancier:  Binhold, Paul Lehrmittel
Omschrijving:   The periodic table poster with pictures of the elements is delivered with wooden rods and hanging cord for easy display. Languages: English, German, F...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (761-0013)
Leverancier:  Binhold, Paul Lehrmittel
Omschrijving:   Deze kleurrijke grote wandkaart laat de verschillende stadia van celdeling, meiose, zien. De zoogdiercellen op de kaart worden gekleurd volgens de geb...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Binhold, Paul Lehrmittel
Omschrijving:   Poster, Voor het onderwijs, Anatomical, the nervous system, front view, 840×2000 mm
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (763-0165)
Leverancier:  Binhold, Paul Lehrmittel
Omschrijving:   Anatomical poster suitable for wall mounting of the three types of common muscle tissue. 840×1180 mm
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (763-0145)
Leverancier:  Binhold, Paul Lehrmittel
Omschrijving:   The human skeleton anatomy poster is delivered with wooden rods for easy display.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (763-0147)
Leverancier:  Binhold, Paul Lehrmittel
Omschrijving:   4-Colour poster mounted with wooded rods
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 12
  1  2  Volgende