U heeft gezocht op: Stofzuigers
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (141-1069)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Designed for general clean up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and ideal for pharmaceutical industry.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: New generation cleanroom vacuum cleaners available in dry recovery. Designed specifically for the pharmaceutical, semiconductor and microelectronics i...
Catalogus nummer: (141-1067)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: This unit is designed for mercury recovery and includes Mersorb® brand activated carbon for the adsorption of mercury vapours.
Construction: Poly...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TIGV110343B)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: These wet and dry vacuum cleaner units are cleanroom compatible, autoclavable and can be used in the pharmaceutical industry. These units are also ava...
UOM: 1 * 1 EA
Catalogus nummer: (TIGV111447B2)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Industriële stofzuiger voor continu gebruik. Speciaal ontworpen voor de voedings- en farmaceutische industrie. Het is ideaal voor algemene reiniging e...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Designed for general clean-up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and ideal for the pharmaceutical industry. Available in H...
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Designed for the recovery of acids and corrosive liquids.
Catalogus nummer: (TIGV111403B)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Deze zeer efficiënte stofzuiger is ontworpen voor algemene schoonmaakwerkzaamheden in de voedingsindustrie.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TIGV110540B)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Wet and dry recovery cleaner designed for the recovery of broken ampules and glass in contamination controlled environments. The broken ampules and gl...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (141-0955)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Stofzuiger, MV-1CR (GC), EU-stekker met papieren zak met een capaciteit van 5,7 l, met golfkar voor wendbaarheid
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Dit zijn natte en droge terugwinningsstofzuigers, ontworpen voor algemene schoonmaaktaken en voor toepassingen waar vloeistoffen en schoonmaakmiddelen...
Sale
Catalogus nummer: (TIGV111413B)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Deze industriële stofzuiger is ontworpen voor de voedingsindustrie.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (141-1066)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: Deze stofzuiger is ontworpen voor de algemene schoonmaak in besmettingsgecontroleerde omgevingen, compatibel met cleanrooms en ideaal voor de farmaceu...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TIGV111990B)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: This vacuum cleaner in stainless steel type 316 2B is designed for general clean up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TIGV110560B)
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: This unit is designed for general cleanup: for asbestos, silica, lead, and other toxic/nuisance dusts recovery.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: TIGER-VAC
Omschrijving: This vacuum cleaner is designed for general clean up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and ideal for pharmaceutical indus...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom