U heeft gezocht op: Draad
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Steel wire gauzes with ceramic center.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Wire triangles made from stainless steel, with clay pipes.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Triangles, steel zincked, with clay tubes.
Leverancier: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Omschrijving: Chrome nickel wire with Vitreosil tube.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Driehoeken gemaakt van gegalvaniseerd staaldraad, met buizen van klei.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Omschrijving: Triangles with pipeclay tubes.
Leverancier: CHEMPUR
Omschrijving: Platinum/Iridium 90/10 wire.
Leverancier: CHEMPUR
Omschrijving: Platinum 99,9%.
Catalogus nummer: (PERCN5320131)
Leverancier: PerkinElmer
Omschrijving: Nichrome hangdown wire kit (5 hangers)
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: MURRAY, S & CO LTD
Omschrijving: Pipeclay stems on stout wire.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom