U heeft gezocht op: Kleefstoffen
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (1.07673.0050)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Silane A 174 (also known as Polyfix® 100, methacryloxypropyl trimethoxysilane) is an adhesion promoter. Has a molar mass 248,35 g/mol.
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Catalogus nummer: (MMMAEPX400H)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Handmatige applicator voor het doseren van EPX-lijm in kokers van 38 en 50 ml, geleverd met twee plunjers voor 1:1/2:1 en 10:1 lijm.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (293-0004)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze hoogwaardige PSA nylon klittenband met een rubberen lijm en polypropyleen filmvoering. Het zorgt voor een stevige hechting op een grote verscheid...
UOM: 1 * 1 ROL
Catalogus nummer: (293-0009)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze hersluitbare sluiting is het handige alternatief voor traditionele bevestigingsmethoden, zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om e...
UOM: 1 * 1 ROL
Catalogus nummer: (293-0008)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze hersluitbare sluiting heeft een doorzichtige acrylkleefstof op de achterkant van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare sluiting met 40 stel...
UOM: 1 * 1 ROL
Catalogus nummer: (293-0005)
Leverancier: 3M
Omschrijving: This reclosable fastener has a rubber based adhesive on the back of a black, polypropylene reclosable fastener. It's suitable for bonding many plastic...
UOM: 1 * 1 ROL
Catalogus nummer: (MMMA90)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Hi-Strength 90 spuitlijm is een extreem veelzijdige, sneldrogende spuitlijm die sterk hecht aan een breed scala aan materialen. Een permanente hec...
UOM: 1 * 12 ST
Catalogus nummer: (MMMA110T.400)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Epoxylijm 110 Scotch-Weldâ„¢ 3Mâ„¢ is een snel uithardende, flexibele tweecomponenten epoxylijm voor algemeen gebruik.
UOM: 1 * 400 mL
Catalogus nummer: (MMMA190.50)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Scotch-Weldâ„¢ Epoxy adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely comp...
UOM: 1 * 12 ST
Catalogus nummer: (MMMA77)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Dit is een extreem veelzijdige, sneldrogende en transparante spuitlijm die een breed scala aan lichtgewicht materialen verlijmt. De permanente hechtin...
UOM: 1 * 500 mL
Catalogus nummer: (MMMA3764TCQ)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De 3Mâ„¢ Hotmelt lijm 3764 is een heldere, 100% vaste stof thermoplastische lijm die zich kan hechten aan vele kunststoffen, waaronder polyolefine. Deze...
UOM: 1 * 1 ROL
Catalogus nummer: (MMMAD400)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Scotch-Weldâ„¢ Structurele lijmnozzles zijn voor gebruik met 3M EPXâ„¢ Duo-Pak lijmen om ervoor te zorgen dat lijmdelen correct worden gemengd. Mondst...
UOM: 1 * 36 ST
Catalogus nummer: (819-0122)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ herpositioneerbare lijmspray 75 is een veelzijdige, drukgevoelige lijmspray die geschikt is voor het tijdelijk vasthouden of positioneren van lich...
UOM: 1 * 12 ST
Catalogus nummer: (DOWC25100525)
Leverancier: DOW CORNING
Omschrijving: A grease-like silicone material, thickened with heat conductive metal oxides.
UOM: 1 * 100 g
Catalogus nummer: (ICNA11FIXO0125)
Leverancier: MP Biomedicals
Omschrijving: Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM: 1 * 125 mL
MSDS
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom