U heeft gezocht op: Ontsmettingsmiddelen
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminatorâ„¢ can help pro...
Catalogus nummer: (3900.)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Ontsmettingsoplossing, ProClean reiniger
UOM: 1 * 5 L
MSDS
Catalogus nummer: (3768.1000)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Ontsmettingsoplossing, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Gebruiksklare oplossing voor snelle, eenvoudige eliminatie van RNase-besmetting op werkoppervlakken, instrumenten, pipetten, glazen en verbruiksartike...
Catalogus nummer: (APOSBIA7153-500ML)
Leverancier: Apollo Scientific
Omschrijving: Removes RNase contaminations from surfaces
UOM: 1 * 500 mL
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: EndotoxinOUTâ„¢ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Catalogus nummer: (732-2353)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Gebruiksklare oplossing voor eliminatie van DNA-besmetting. Voor het reinigen van werkoppervlakken, instrumenten, microliterpipetten, PCR-toestellen, ...
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Leverancier: PanReac AppliChem
Omschrijving: Oplossing voor het verwijderen van DNA op gecontamineerde oppervlakken. Geschikt voor het reinigen van PCR werkstations en apparatuur, elektroforese a...
Catalogus nummer: (APOSBIA7089-500ML)
Leverancier: Apollo Scientific
Omschrijving: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
UOM: 1 * 500 mL
Leverancier: PanReac AppliChem
Omschrijving: Ontsmettingsoplossing voor het verwijderen van DNA en RNA van oppervlakken.
Leverancier: PanReac AppliChem
Omschrijving: RNase-ExitusPlusâ„¢ is een niet-alkalische, niet-corrosieve en niet-carcinogene reinigingsoplossing die uiterst effectief is tegen RNase-besmetting. Het...
Leverancier: MP Biomedicals
Omschrijving: RNase ERASEâ„¢ decontamination solution has been formulated using three ingredients known to be active against RNase.
Catalogus nummer: (A7600.1000)
Leverancier: PanReac AppliChem
Omschrijving: Autoclaving is badly suited for the sustained removal of nucleic acids. DNA molecules in recombinant microorganisms are merely fragmented in the autoc...
UOM: 1 * 6 L
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: GELPLATE-cleanâ„¢ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: RNaseOUTâ„¢ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: DNAOUTâ„¢ is a DNA removal solution for the rapid decontamination of work areas from contaminating DNA. Simply spray the work area and wait 10-15 secon...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom