U heeft gezocht op: Detergenten en oppervlaktereinigers
161  results were found
SearchResultCount:"161"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Een reeks reinigers, voor vaatwassers, die ontwikkeld zijn om te voldoen aan de reinigingsvereisten voor glaswerk en klein instrumentarium in het labo...
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: A range of cleansers, for manual cleaning, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laborat...
MSDS Sale
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Isopropylalcohol Ph. Eur. 70% v/v, met gezuiverd water Ph. Eur. 30% v/v, gefilterd op 0,2 μm.
Catalogus nummer: (3451.1500)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
MSDS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Compacte HDPE containers (Kat. nrs. 845xx.365) zijn compatibel met Miele doseerkasten.
Catalogus nummer: (2157-04)
Leverancier: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Omschrijving: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (7348.5000)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: RBS 35 concentraat wordt gebruikt voor handmatige reiniging, inweek- en ultrasoonbaden. Deze oppervlakteactieve stoffen zijn alkalisch, schuimend en o...
UOM: 1 * 5 L
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
MSDS Sale
Catalogus nummer: (00699030.)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
Catalogus nummer: (94006.1016)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Isopropylalcohol Ph.Eur. 70% V/V, met Ph. Eur. 30% gezuiverd water gefilterd op 0,2 µm.
UOM: 1 * 6 L
Catalogus nummer: (88289.360)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
MSDS
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Concentrated hand dishwashing liquid for cleaning pots, pans, crockery, glass and all washable utensils.
Afvalvermindering
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Catalogus nummer: (DIVY7513050)
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Ammonia-free, glass cleaner to give a non streaking finish on all surfaces including chrome, stainless steel and laminate counter tops.
UOM: 1 * 6 Fl
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Concentrated heavy-duty degreaser for cleaning of all heavily soiled surfaces in kitchens like counter tops, stove top and kitchen appliance surfaces....
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Contec® Sterile NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ready to use, irradiated neutr...
Catalogus nummer: (141-1570)
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Gebruiksklare sprayreiniger voor streeploze glasreiniging.
UOM: 1 * 6 Fl
Afvalvermindering
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 161
no targeter for Bottom