U heeft gezocht op: Desinfectiemiddelen
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Contec® HydroPure a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and purified water and leaves little to no residue and is ideal for use on most surfaces....
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Gebruiksklare, krachtige reiniger voor het effectief verwijderen van kalkaanslag en andere aanslag van toiletpotten en urinoirs.
Afvalvermindering
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Contec HydroPure is a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and water for injection (WFI) or purified water. Contec HydroPure is BPR authorised at ...
Catalogus nummer: (GOJO32675-06-EEU)
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Fast acting and fast drying spray with broad spectrum bactericidal, fungicidal, mycobactericidal, and virucidal activity for use on non-porous surface...
UOM: 1 * 6 ST
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Deze samenstelling bestaat uit 70% v/v isopropanol gemengd met heel zuiver water en is klaar voor gebruik en elimineert mengen en filteren. Wordt gebr...
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Deze samenstelling bestaat uit 70% v/v isopropanol gemengd met heel zuiver water en is klaar voor gebruik en elimineert mengen, filteren, de verwerkin...
Catalogus nummer: (135-1556)
Leverancier: CleanAir by Baker
Omschrijving: Disinfection Kits for Microbiology Safety Cabinets, Class II
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
Catalogus nummer: (BIND1002-0022)
Leverancier: Binder
Omschrijving: deconex® SOLARSEPT is used for disinfection when a short exposure and drying time is required.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Catalogus nummer: (DIVY101104902)
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Disinfectant containing 70% isopropyl alcohol, 30% water for injection, for use on contact surfaces, gloved hands, instruments and utensils.
UOM: 1 * 4 Fl
Catalogus nummer: (141-1575)
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Gebruiksklaar desinfectiemiddel voor het reinigen en desinfecteren van alle oppervlakken in levensmiddelenbedrijven.
UOM: 1 * 2 Fl
Afvalvermindering
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Catalogus nummer: (DIVY7516915)
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Divosan ETHA-plus contains 80% denatured ethanol and can be used to regularly disinfect small surface areas throughout the day. Divosan ETHA-plus has ...
UOM: 1 * 2 Fl
Catalogus nummer: (DIVY7510701)
Leverancier: Diversey
Omschrijving: Divosan Forte is a high-activity oxidising disinfectant based on peracetic acid for use in the food, beverage and dairy industries. Divosan Forte is a...
UOM: 1 * 20 L
Leverancier: VELTEK ASSOCIATES INC.
Omschrijving: DEC-AHOL WFI® Formula is a 70% USP Isopropyl Alcohol (IPA) formulated with 30% Water for Injection (WFI). This USP IPA has been designed specifically ...
Leverancier: KAMMERER
Omschrijving: A surface disinfectant based on Glucoprotamin® which has a broad spectrum of activity making it ideal for high risk areas with a lot of visitors eg i...
Catalogus nummer: (KAMM2137753)
Leverancier: KAMMERER
Omschrijving: Ready to use, alcohols based (30%), surface disinfectant combines extremely short reaction times with the properties of a gentle cleaner. VAH listed.
UOM: 1 * 750 mL
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom