Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
lanyards-en-touwen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/17/18945217.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (DALL1003099)
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Omschrijving:   Lanyard, Miller® Reglex, Reglex, Groene ruimten, PP, With steel core, Lengte: 3 m, Diameter: 14 mm, Gewicht: 1.63 kg
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Omschrijving:   The ergonomic HandZup® is a unique, patented work positioning system (EN 358) that leaves the hands free and enables the operator to work in complete ...
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Omschrijving:   Klimtouw, schokabsorberend, ME53, Polyamide, Met kniphaak en karabijnhaak, Lengte: 2 m, Diameter: 12 mm, Gewicht: 0,7 kg
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Omschrijving:   These lanyards, consisting of an adjustable polyamide guy rope with loop and one or two twist lock carabiners, are suitable for a variety of applicati...
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Omschrijving:   Rope grab, atutomatic and manual, MF51, Roestvrij staal, Zonder koord, voor verticaal gebruik, Lengte: 82 mm
Catalogus nummer: (139-0237)
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Omschrijving:   Webbing lanyard with shock absorber that reduces the impact force to less than 6 kN in the event of a fall.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1389)
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Omschrijving:   Used by many leading rescue services around the world, this comfortable and easy to use rescue sling is based on a helicopter sling: The chest strap c...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Omschrijving:   Stretchable lanyard, shock-absorbing, Miller® Manyard, ME83, Polyamide/Teflon®, Met gegalvaniseerde connector en kniphaak, Lengte: 1,5 m, Gewicht: 0,65 kg
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 14
  1  2  Volgende