U heeft gezocht op: Filters zonder spuit
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Claristep® filter units with PP housing and RC membranes are used for sample preparation by particle removal prior to analytics. The filters are suita...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Mini-UniPrepâ„¢ G2 is een 'all in one' filter zonder spuit met een borosilicaatglazen kamer. Hij vervangt spuitfilters voor autosampler-ondersteunde UHP...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: The Whatman Mini-UniPrep Syringeless Filters combine four products into one syringeless filter solution for efficient chromatography sample preparatio...
Leverancier: Restek
Omschrijving: Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration with a squeeze of...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Filter zonder spuit, Whatman™ Autovial™, PP, Membraanmateriaal: PTFE, Niet steriel, Poriëngrootte: 0,45 µm, Filtreeroppervlakte: 1,7 cm², Inhoud: 5 ml, VPE: 50
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Filter zonder spuit, Whatman™ UniPrep™, PP, Membraanmateriaal: PVDF, Niet steriel, Poriëngrootte: 0,45 µm, Filtreeroppervlakte: 0,3 cm², Inhoud: 1 - 5 ml, VPE: 50
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom