Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (89)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "deepwell-microplaten"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/44/18709544.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"57"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PP. Deze platen zijn ontworpen voor gebruik met robots. Zij hebben een glad binnenoppervlak om te verzekeren dat het volledige monster kan worden gepi...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze PP deepwell platen hebben twee afgesneden hoeken voor oriëntatie en zijn gelabeld op drie zijden met een alfanumeriek raster.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Gemaakt van zuiver PP om deeltjesafgifte te minimaliseren.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PP. Deze platen kunnen maximaal 2,5 ml bevatten (2,2 ml met aangebrachte sealingmat) en werken als opslagplaten of reservoirs.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Door de verstevigde wanden tot de bodem van de well, met steunribben aan de onderkant van de plaat, kunnen deze PP-blokken met vierkante wells van 2&n...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze deepwell platen met 384 rechthoekige wells zijn gemaakt van PP in een Klasse 100 000 cleanroom. Ze zijn ontworpen voor verzameling en/of opslag v...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze deepwell platen met 96 vierkante wells, gemaakt van zuiver PP, zijn ontworpen om platen eenvoudiger te verwisselen in geautomatiseerde systemen. ...
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   PP. Gebruikt voor monsterverzameling, celcultuur en lange termijn opslag.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Volgende