Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Fluorescentiemicroscopen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De VisiScope® IT405 FLD is ontworpen voor weefselcultuuronderzoek in klinische en biotechnologische laboratoria.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze fluorescentiemicroscopen zijn ontworpen voor laboratoriumtoepassingen.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   LED-microscoop voor doorgelaten en fluorescent gereflecteerd licht.
Leverancier:  ZEISS
Omschrijving:   De Axio Vert A1 FL-LED biedt een groot scala van functies en voldoet aan alle wensen van de gebruikers. Het systeem heeft een vier-positie bevestiging...
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Omschrijving:   This hybrid microscope easily converts between upright/inverted and brightfield/fluorescence configurations.
Catalogus nummer: (630-2749)
Leverancier:  IDCP B.V.
Omschrijving:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Molecular Devices
Omschrijving:   The ImageXpress Pico system combines powerful analysis for individual labs that need easy automated imaging solutions. Intelligent cell imaging and an...
Catalogus nummer: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Leverancier:  IDCP B.V.
Omschrijving:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 8
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN