Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Kleurstoffen voor histologie
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"36"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Pigmentoplossingen en kleuringskits voor histologie en cytologie.
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Harde weefsels, zoals botten of tanden en alle monsters van verkalkt weefsel zoals beenmergbiopsieën, vereisen een speciale voorbehandeling voordat ro...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   De door Papanicolaou ontwikkelde cytologische kleuring wordt nog steeds standaard gebruikt bij carcinoomdiagnostiek en bij de hormonale-cyclusdiagnost...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   ISOSLIDE® is ontworpen voor gebruik met nieuwe en bestaande producten. Met ISOSLIDE®-controleobjectglaasjes worden kleuringsresultaten geoptimaliseerd...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   This Eosin-Phloxine solution, alcoholic is used in hemytoxylin and eosin (H and E) overview staining that is routinely performed in histological labor...
Catalogus nummer: (1.00251.0001)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (1.00482.1000)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   This periodic acid for the periodic acid schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of aldehyde, mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glyco...
UOM:  1 * 1 l
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Vials with chinese inks.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 36
  1  2  3  4  5  Volgende