Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
kleurstoffen-voor-microbiologie
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Met behulp van de Gram-kleuringsets kunnen de gram-positieve van de gram-negatieve bacteriën worden onderscheiden. Tb-color is een set voor microscopi...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the investigation of mycobacteria in human specimen.
UOM:  1 * 1 l
Leverancier:  KLINIPATH (PL)
Omschrijving:   Staining set and solutions for acid-fast rod shaped bacteria.
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Malachietgroen oxalaat for microscopy
Leverancier:  Biotium
Omschrijving:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Catalogus nummer: (A8112.0015)
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
UOM:  1 * 15 ml
Catalogus nummer: (29067.)
Leverancier:  Biotium
Omschrijving:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin, which can be found in the cell walls of fungi, algae, and plants. It is...
UOM:  1 * 20 ml
Leverancier:  MP Biomedicals
Omschrijving:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 10
  1  2  Volgende