Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Gereedschap voor de gezondheidszorg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  DISERA TIBBI MALZEME
Omschrijving:   Kristalhelder, polystyreen vaginaal speculum voor eenmalig gebruik. Glad oppervlak voor minder irritatie.
Leverancier:  AESCULAP AG & CO
Omschrijving:   Complete set of uterine dilators.
Leverancier:  AESCULAP AG & CO
Omschrijving:   Vaginal speculum, with suction tube, 107×29 mm
Catalogus nummer: (AESCSR428R)
Leverancier:  AESCULAP AG & CO
Omschrijving:   Sternal puncture needle, Luer lock, 1,8×35 mm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  AESCULAP AG & CO
Omschrijving:   Curettes for endometrial biopsy.
Leverancier:  AESCULAP AG & CO
Omschrijving:   Micro spatulas for application of the retrograde filling material (Super EBA) into the dental cavity.
Catalogus nummer: (AESCGB169R)
Leverancier:  AESCULAP AG & CO
Omschrijving:   Micro-Line drill handpiece for exchangeable chucks. Features power and stability during skull perforations.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (AESCFR010R)
Leverancier:  AESCULAP AG & CO
Omschrijving:   Hand drill with adjustable handle and three jaw chunk, to fit any size of shank up to Ø 6,35 mm, without key.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 8