U heeft gezocht op: Nessler-buisjes
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Catalogus nummer: (SCERSP45310-50100)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass.
UOM: 1 * 6 ST
Leverancier: MARIENFELD
Omschrijving: Nessler cylinder, low form, with white circular mark at 100 ml
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Eggertz tubes, 50 ml with 0,1 ml division for comparators
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Colour comparison cylinders according to Nessler for comparators, with optically plane bottom.
Catalogus nummer: (HACH173606)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Tube with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
UOM: 1 * 6 ST
Leverancier: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Omschrijving: Nessler cylinders, 100 ml, low form, Ø×H: 32×220, 50 + 100 ml division
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom