U heeft gezocht op: Weefselbaden
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (720-2423)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het betrouwbare W20-histologiebad is ideaal voor het verwijderen van vouwen en vervormingen in paraffinecoupes die tijdens het couperen ontstaan. Het ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (462-0624)
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Tissue float bath for stretching and drying cut tissue samples. Working temperature range of the histology bath is 25 to 80 °C.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (ELET48572-55)
Leverancier: Cole-Parmer
Omschrijving: Designed to assist in tissue preparation in histology and pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BOEI145951-2)
Leverancier: BOEKEL SCIENTIFIC
Omschrijving: Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Slee
Omschrijving: This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
Catalogus nummer: (632-0060)
Leverancier: PFM Medical GmbH
Omschrijving: De behuizing van het pfm Waterbath 1000 is gemaakt van één volledige blok aluminium. Het reservoir is gemaakt van zwart geanodiseerd aluminium. Het l...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom