Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
overdrukventielen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/78/18989678.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  ENTEGRIS INC
Omschrijving:   These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Leverancier:  Bohlender
Omschrijving:   Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Leverancier:  Bohlender
Omschrijving:   Klep van PPS en romp van PTFE. Kan worden gebruikt als overdrukventiel met instelbare drukbeheersing of als ventiel om drukverlaging tijdens het vulpr...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Welch by Gardner Denver
Omschrijving:   Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Catalogus nummer: (VARIRE7030)
Leverancier:  VARIAN
Omschrijving:   Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5  Of 5