U heeft gezocht op: Stroombronnen
41  results were found
SearchResultCount:"41"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stroombron, VWR®, US-stekker, Power supply, dual voltage
Catalogus nummer: (MFLX07525-90)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Optimaliseer de prestaties van uw Masterflex-pomp.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Voor de meeste elektroforesetoepassingen is de Basic-voeding ideaal. Voor blottingtoepassingen met hoge stroomsterkte kiest u de High Current-voeding.
Catalogus nummer: (700-0856)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® mini-voeding is een eenvoudige, economische eenheid die perfect is voor kleine nucleïnezuurgeltanks.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MFLX77120-11)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Pas uw VDC-aangedreven C/L®-pomp veilig aan.
UOM: 1 * 1 ST
CE Compliant
Catalogus nummer: (MFLX77200-07)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Haal het meeste uit de vervangende onderdelen en andere accessoires van uw Masterflex-aandrijvingen.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (700-1285)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR® PerfectBlue-voeding is gemaakt met een pc-behuizing en een vlamvertragende ABS-voorplaat en is ideaal voor DNA-, RNA- en eiwitelektroforese, m...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (700-1316)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR® PerfectBlue-voeding is vervaardigd met een vlamvertragende ABC-voorplaat en is ideaal voor DNA-, RNA- en eiwitelektroforese, maar ook voor blo...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (NANOPAC-300P)
Leverancier: NANOENTEK
Omschrijving: The nanoPAC mini power supply are an ultra compact and economic unit ideal for use with DNA (horizontal) and protein (vertical) electrophoresis system...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Leverancier: SCHOTT AG Lighting and imaging
Omschrijving: Stroombron, Netsnoer EU, 1,8 m
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen power supplies are ideal for most electrophoresis needs.
Catalogus nummer: (115-3060)
Leverancier: DESCO
Omschrijving: PCB rack is moulded from a conductive thermoplastic compound based on polypropylene copolymer with carbon black and reinforced with mica flake.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (VART57976101111)
Leverancier: VARTA GERAETEBATTERIE
Omschrijving: This is a powerful power bank with a capacity of 10000 mAh.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: Choice of adapters for connecting 4 or 2 mm leads to 2 or 4 mm output jacks, respectively.
Leverancier: CONSORT
Omschrijving: Een complete serie stroombronnen voor elektroforesetoepassingen, waaronder DNA-sequencing, flatbed iso-electric focussing, horizontale en verticale ge...
Catalogus nummer: (732-1424)
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Omschrijving: De EVT 300-voeding zijn geschikt voor M6Plus-units, twee M12-units of twee HexaGels (75 V). Met de EVT 300 in 20 - 30 minuten (bij 150 V).
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom