U heeft gezocht op: Geprepareerde media voor microbiologie
143  results were found
SearchResultCount:"143"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Contact C voor de detectie van totale coliformen/E.coli kant A: Plate count agar, kant B: Chromocult® coliforme agar, Slides, Envirocheck®
Leverancier: Merck
Omschrijving: ReadyBag® gammabestraalde en vooraf gewogen media in korrelvorm in zakken voor snelle, flexibele en eenvoudige detectie van pathogenen. ReadyBag®-medi...
Leverancier: Merck
Omschrijving: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
MSDS Sale
Catalogus nummer: (1.13405.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: De Merckoplate® productreeks omvat een uitgebreid assortiment aan voorgegoten media voor diverse toepassingen, zoals telling, isolatie, detectie en cu...
UOM: 1 * 480 ST
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Kant-en-klare voedingsbodems voor microbiologische testen in de levensmiddelenindustrie, water- en milieuinspectie en de farmaceutische industrie. All...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: De W-zakken zijn gevouwen zakken zonder connectoren.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Voor verscheidene microbiologisch gebruik.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Verkrijgbaar als 90 mm platen vlgs. naar normen. TLHTh (Tween®, lecithine, histidine, thiosulfaat) worden gebruikt als desinfecterende neutralisatiemi...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Environmental Petri plates 90 mm for active and passive air monitoring in pharmaceutical industries.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Voedingsagar, Plate, VWR®, Maat: 55 mm, Vulling: 12 ml, Standaard: -,: Toepassingsgebied: Bacteria, general
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Dipslides voor microbiologische bewaking van oppervlakken en in vloeistoffen. Elke slide heeft media op twee zijden: hetzelfde medium of twee verschil...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Surface and liquid flexible slides for simple and effective microbiological monitoring and hygiene testing of surfaces and fluids.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Microbiologische media in zakken zijn perfect geschikt voor hoge monstervolumes.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Culture media for sterility tests, diluents for the homogenisation of samples for the microbiological examination and rinsing fluids for membrane filt...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: De T-zak is gevuld met vooraf gewogen media in korrelvorm. Sluit het filter, 0,2 µm, onder aseptische omstandigheden op de buis aan met behulp van de ...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Buffered peptone water in a safe and light plastic bottle; just shake and add your sample.
MSDS Sale
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 143
no targeter for Bottom