VWR®, UV/visible spectrophotometer, P6
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
634-1173EA 4780 EUR
634-1173 634-1230
VWR®, UV/visible spectrophotometer, P6
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
De P6 UV/VIS spectrofotometer met enkele straal is een gebruiksvriendelijk instrument met geavanceerde prestaties.
  • Uiterst nauwkeurig en betrouwbaar
  • Eenvoudig, elegant ontwerp met aluminium voet
  • Draadloze tabletbediening
  • Makkelijk te verwisselen lamp
  • Gebruiksvriendelijke interface
  • 64 GB interne opslagcapaciteit
  • USB-C, WI-FI, Bluetooth, HDMI-connectiviteit
Biedt verschillende basisfuncties, zoals fotometrietest, multi-golflengtescanning, kinetiek, kwantificatietest, spectrumscanning en biologische methoden.
The instrument is shipped with VWR® UV studio standard software, sample cuvettes (glass/quartz), power cords (EU/UK/CH), USB cable and dust cover. For the audit trail function, please refer to 634-1183 (optional accessory).