VWR®, Chemische morskit, 16 L
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
121-0194EA 82.7 EUR
121-0194
VWR®, Chemische morskit, 16 L
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Deze draagbare, voordelige morsset wordt geleverd in een goed zichtbare, waterbestendige, gele PVC-tas met handvatten. Ontworpen voor kleine hoeveelheden chemicaliën en gevaarlijke vloeistoffen. Ideaal voor kleine opslagruimtes, dankzij het compacte formaat.
  • Snelle reactie op morsen
  • Gele kleur voor hoge zichtbaarheid
  • Waterbestendige, lichtgewicht tas houdt sorptiemiddelen droog
  • Past achter of onder een stoel in een voertuig
Alles wat u nodig heeft voor een noodgeval bij morsen in een compacte en goed zichtbare draagtas. Ideaal voor werknemers die onderweg zijn, zoals veldwerkers, of voor vervoerders en vrachtwagenchauffeurs die af en toe kleine hoeveelheden vloeistoffen vervoeren.
Leveringsinformatie: Elke kit wordt geleverd met 10 VWR®-pads (41×51 cm), 2 VWR-sokken (Ø 7,6×122 cm), 1 paar handschoenen, 1 afvalzak en een 10 stappenplan; 'wat te doen bij een lekkage'.
Verpakking: Verpakt in een duurzame, gele PVC zak met handvatten.