DNA-modellen
Leverancier: Edvotek
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
763-0004EA 73.1 EUR
763-0004 763-0005
DNA-modellen
Modellen Moleculaire biologie modellen
Studenten kunnen een DNA-model bouwen met behulp van dit eenvoudige en kleurrijke systeem.
  • Kleurgecodeerde delen om de purines, pyrimidines, deoxyribose en fosfaatgroepen weer te geven
  • Mogelijkheid om de dubbele helix van DNA te maken
  • Gebruik samen met de RNA-eiwitsynthesekit om vertaling en transcriptie te modelleren
Ideaal voor weergave van DNA-replicatie.
Bestelinformatie: Bevat purines en pyrimidines van verschillende grootte. Het juiste aantal waterstofbruggen en de kleine en grote groeven worden weergegeven.