Markers voor Western blotting, Amersham ECL™ DualVue™
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RPN810EA 278 EUR
RPN810
Markers voor Western blotting, Amersham ECL™ DualVue™
Reagentia voor elektroforese Molecuulgewichtmerkers
Amersham ECL™ DualVue™-markers voor Western blotting voeren twee belangrijke functies uit. Ten eerste bevestigen de vooraf gekleurde proteïnemarkers de proteïneoverdracht en wordt de blottingoriëntatie duidelijk gedefinieerd. Ten tweede worden recombinante, gelabelde proteïnen gedetecteerd op film of via CCD-beeldvorming in combinatie met de doelproteïne(n), waardoor een zeer nauwkeurige bepaling van de molecuulmassa van de doelproteïne(n) mogelijk is. De gelabelde markers kunnen eenvoudig worden gedetecteerd, met name door een specifiek conjugaat dat voorkomt dat er kruisbesmetting tussen doelproteïne(n) en markers optreedt.
  • Detectie van proteïnen op gels, membranen en film
  • Vooraf gekleurde markers geven de efficiëntie van de proteïnenoverdracht naar het membraan en de blottingoriëntatie aan
  • Met gelabelde recombinante proteïnemarkers kan een nauwkeurige berekening van de molecuulmassa van de targetproteinen worden gemaakt
  • Het product is compatibel met alle HRP-substraten en PVDF- en nitrocellulosemembranen
Leveringsinformatie: Amersham ECL™ DualVue™-markers voor Western blotting bevatten een combinatie van drie vooraf gekleurde markers voor gedefinieerde molecuulmassa's (van 15.000 tot 100.000) en zeven gelabelde recombinante proteïnen (molecuulmassa tussen 15.000 en 150.000). Elk pakket bevat ECL™ DualVue™-markers (125 µl) en S-proteïne-HRP-conjugaat (50 µl), wat voldoende is voor 25 standaard gelbeladingen.