Mobiele thermische transferlabelprinter die kan afdrukken op meer dan 30 verschillende soorten labels inclusief warmtekrimpkousen, geperforeerde labels of vinyl voor binnen en buiten. Het 300dpi-afdrukmechanisme heeft automatische lettertypeaanpassing en kan tekstformaten van 4 tot 174 pt (schaalbaar) afdrukken. Voeding via een netadapter of met oplaadbare accu voor mobiel gebruik, met maximaal 4000 labels per oplaadbeurt. De BMP™71 is veelzijdig genoeg om te voldoen aan de meeste labelvereisten.
- Hoge afdruksnelheid van 38 mm/sec
- Volledig toetsenbord bespaart tijd bij het rechtstreeks invoeren van gegevens en een volledig kleurenscherm toont het resulterende labelontwerp
- Afdrukbreedte 46 mm en afdruklengte tot 1016 mm
- Intern geheugen - kan 100 000 labels opslaan
- Ingebouwde industriële labelsnijder
Bestelinformatie: De BMP™71 drukt alles voor TLS2000- en Handimark-labels af. Neem contact op met Avantor voor volledige informatie over het complete assortiment labels en linten. Volledig compatibel met LabelMark™- en MarkWare™-software voor het maken van labels op een PC. Neem voor meer informatie contact met ons op. Printer wordt geleverd met harde draagtas, 2 labelrollen, 1 zwarte lintcassette, oplaadbare accu, netvoedingsadapter, USB-communicatiekabel, adapter voor TLS2000®/Handimark-rollen, beknopte handleiding, product-CD en reinigingsset.