PCR-platen, 96-well, Thermo-Fast®, Mark II
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Thermo-Fast®
731-0301EA 129 EUR
731-0301 731-0295 731-0300 732-2953 731-0298 731-0297 732-0882 732-0894 731-0299 732-2952 731-0296 732-2951 732-0893 ADVAAB-1400/150 732-2950 732-0892
PCR-platen, 96-well, Thermo-Fast®, Mark II
Microplaten PCR-platen
PP. De PCR detectie plaat bevat een vlak deck voor een verbeterde behandeling en verzegeling.
  • Onmiddelijk compatibel met alle belangrijke thermal cyclers, ook alle ABI thermal cyclers, qPCR instrumenten en sequenties
  • Een vlak deck voor verbeterde verzegelingskarakteristieken - dat kan afgesloten worden d.m.v. verzegeling met warme lijm, kleefband, matten of cap strips
  • Cut corner (A12)
  • Vrijvan certificaten van DNase, RNase en menselijke genome DNA