U heeft gezocht op: Klemmen voor algemeen gebruik
144  results were found
SearchResultCount:"144"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Klem, Klemmen voor kolven, roestvrij staal, Voor: 2000 ml
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Klem, Klemmen voor flessen, roestvrij staal, maximum 35 op een platform, VWR®, Roestvrij staal, Voor: 10 ml
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Klem, Autoclaveerbare PVC-kolfklem, 125 ml, Voor: Erlenmeyers van 125 ml
Catalogus nummer: (241-0019)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Aluminiumlegering Laboral.
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Roestvrij staal of vernikkeld zink. Deze klemmen houden stevig elk type glaswerk en apparaat vast.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vernikkeld zink of elektrolytisch gepolijst staal. Deze roterende klemmen hebben een geïntegreerde houder voor bevestiging aan labomateriaal. De vleug...
Sale
Catalogus nummer: (241-0032)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Aluminiumlegering Laboral.
UOM: 1 * 2 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Klem, Klemmen voor voedingsbodemflessen, roestvrij staal, VWR®, Roestvrij staal, Voor: 1000 ml
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Catalogus nummer: (444-0916)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: The multi purpose clamp is designed to securely hold every type of laboratory glassware and apparatus.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (241-0043)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vinyl, zwart. Eenvoudig model.
UOM: 1 * 2 ST
Catalogus nummer: (444-0917)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: This regular clamp holder is made of nickel-plated zinc construction.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (241-0409)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Klemmen met vaste positie gemaakt van roestvrij staal met elektrisch gepolijste afwerking. Gebruikt om apparaten dicht bij het laboframe te houden, hi...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (241-0034)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Aluminiumlegering Laboral.
UOM: 1 * 2 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 144
no targeter for Bottom