Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
drugkits
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (321761U)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Suitable for testing of a range of substances including amphetamines and opiates. Kit comprises materials for 40 tests:
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Met deze kit kunt u verdacht materiaal eenvoudig controleren op verboden drugs.
Het systeem en de reagentia zijn ontworpen door de Laboratory of ...
Leverancier:  SURESCREEN
Omschrijving:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Leverancier:  SURESCREEN
Omschrijving:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
Leverancier:  SURESCREEN
Omschrijving:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Catalogus nummer: (SUREPLCAC)
Leverancier:  SURESCREEN
Omschrijving:   The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (SUREAMCAL)
Leverancier:  SURESCREEN
Omschrijving:   After 500 uses the Alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. The Alcometer is returned to manufacturer for ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  SURESCREEN
Omschrijving:   De twist speekseltest detecteert verschillende soorten drugs tegelijk. Verzamel simpelweg het speeksel met het monsternamestaafje, duw naar beneden i...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 10
  1  2  Volgende