VWR®, Microvezelmopreinigingssysteem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
129-0452EA 187 EUR
129-0452
VWR®, Microvezelmopreinigingssysteem
Moppen
Het VWR®-reinigingssysteem met microvezel biedt een totale reinigingsoplossing voor vloeren, wanden en plafonds. Dit systeem vereist geen specifieke training, aangezien het erg eenvoudig en flexibel in gebruik is.
  • Kosteneffectief: één mop reinigt maximaal 25 m²
  • Ergonomisch en eenvoudig te gebruiken
  • Desgewenst kan de mopframe-eenheid in de vlakwringer worden geplaatst om de gewenste bevochtiging te verkrijgen: nat voor desinfectie of vochtig voor reinigen
Het VWR® Microfiber Mop-reinigingssysteem bestaat uit:
- een roestvrijstalen trolley met een keuze uit 2 of 3 emmers
- een ergonomische vlakwringer
- een ergonomische telescopische steel en mopframe
- VWR®-moppen met wrijvingsarme microvezels voor gecontroleerde omgevingen
De microvezelmop van VWR® voor gecontroleerde omgevingen:
-Vervaardigd van 100% PES-microvezel. Lasersnede voor pluisvrije uiteinden
-Uitstekende mechanische reiniging
-Voor vloeren, wanden en plafonds
-Bestand tegen hitte en chemicaliën, geschikt voor sterilisatie (met autoclaaf of bestraling)
Certificaten: Voldoet aan zowel ISO Klasse 5 en GMP A+B vereisten.
Opgelet: Alle componenten zijn autoclaveerbaar.