7-Azaindole 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
ACRO105100250EA
349
EUR
ACRO105100250
ACRO105100050
ACRO105100010
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Formule:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Kookpunt: 270 °C (1004HPA) Smeltpunt: 103…107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005606 CAS nummer: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
GC | ≥97.5 % |