Diammoniumtetrachloroplatinaat (≥51% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11046.03EA 126 EUR
11046.03 11046.06
Diammoniumtetrachloroplatinaat (≥51% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Diammoniumtetrachloroplatinaat
Formule: H₈Cl₄N₂Pt
MW: 372,97 g/mol
Smeltpunt: 145 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2,936
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010885
CAS nummer: 13820-41-2
EINECS: 237-499-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00583