Cesium hydrogen carbonate ≥99.99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14234.14EA
87.1
EUR
14234.14
14234.22
Cesium hydrogen carbonate ≥99.99%
Cesium hydrogen carbonate
Formule:
CHCsO₃ Smeltpunt: 175 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010961 CAS nummer: 15519-28-5 EINECS: 249-784-8 |