Calciumchromaat ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
43333.22EA 360 EUR
43333.22 43333.14
Calciumchromaat ≥99.9% (metals basis)
Calciumchromaat
Formule: CaCrO₄
MW: 156,07 g/mol
Smeltpunt: 2170 °C
Dichtheid: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049403
CAS nummer: 13765-19-0
EINECS: 237-366-8
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,01700