Methylchlooracetaat ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10325.30EA
22.9
EUR
A10325.30
A10325.0E
Methylchlooracetaat ≥99%
Methylchlooracetaat
Formule:
C₃H₅ClO₂ MW: 108,52 g/mol Kookpunt: 128…130 °C Smeltpunt: –32 °C Dichtheid: 1,236 Vlampunt: 51 °C (123 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000931 CAS nummer: 96-34-4 EINECS: 202-501-1 UN: 2295 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06122 |