Ethylbroomacetaat ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10448.22EA 30.7 EUR
A10448.22 ABCRAB113713.0500 ABCRAB113713.0100 A10448.0E A10448.36
Ethylbroomacetaat ≥98%
Ethylbroomacetaat
Formule: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Kookpunt: 159 °C
Smeltpunt: –38 °C
Dichtheid: 1,506
Vlampunt: 47 °C (117 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000191
CAS nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II