5-Nitrobenzimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10524.18EA 32.9 EUR
A10524.18 A10524.30
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
5-Nitrobenzimidazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Smeltpunt: 207…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005604
CAS nummer: 94-52-0
EINECS: 202-341-2