Methyl-m-toluate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10893.0BEA 448.24 EUR
A10893.0B A10893.30 A10893.18
Methyl-m-toluate ≥98%
Methyl-m-toluate
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kookpunt: 113 °C (27 mmHg)
Dichtheid: 1,062
Vlampunt: 95 °C (203 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008436
CAS nummer: 99-36-5
EINECS: 202-753-2